Fluoruro de cesio
Proveedor: TCI
Peligro
C2204-100G C2204-25G
TCIAC2204-100GEA 164 EUR
TCIAC2204-100G TCIAC2204-25G
Fluoruro de cesio
Fluoruro de cesio
Formula: CsF
MW: 151.9 g/mol
Pto. Ebullición: 1251
Pto. de fusión: 680
Densidad: 4.627
Número MDL: MFCD00010960
Núm. CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 2923
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,02012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b15cf83309c604d6c73fa26991368ece8e4b3ab9&vid=b15cf83309c604d6c73fa26991368ece8e4b3ab9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity min. 99.0 %