2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4051-25G D4051-5G
TCIAD4051-25GEA 98 EUR
TCIAD4051-25G TCIAD4051-5G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol ≥98.0% (por GC)
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol
Formula: C₇H₄F₂O₂
Pto. Ebullición: 129 - 130 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,3079 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 32°C
Número MDL: MFCD00236217
Núm. CAS: 1583-59-1
EINECS: 216-431-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bea968a5dc3963a678e3be6196a99dec28fc88b&vid=6bea968a5dc3963a678e3be6196a99dec28fc88b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %