Trifenilfluorosilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0439-25G F0439-5G
TCIAF0439-25GEA 195 EUR
TCIAF0439-25G TCIAF0439-5G
Trifenilfluorosilano ≥97.0% (por GC)
Trifenilfluorosilano
Formula: C₁₈H₁₅FSi
Pto. Ebullición: 210°C
Pto. de fusión: 63 °C
Densidad: 1,212 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00017899
Núm. CAS: 379-50-0
EINECS: 206-832-2
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39f978b3cfebb431bdc31af8d55bf2e6fed19a30&vid=39f978b3cfebb431bdc31af8d55bf2e6fed19a30&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C