2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T1882-1G
T1882-5G
TCIAT1882-1GEA
24
EUR
TCIAT1882-1G
TCIAT1882-5G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrilo
Formula:
C₇HF₄N MW: 175,09 g/mol Pto. Ebullición: 165°C Densidad: 1,463 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 70°C |
Número MDL:
MFCD00040187 Núm. CAS: 16582-93-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...