α,α,α-Trifluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroacetofenona
T0848-25G T0848-5G
TCIAT0848-25GEA 108 EUR
TCIAT0848-25G TCIAT0848-5G
α,α,α-Trifluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
α,α,α-Trifluoroacetofenona
Formula: C₈H₅F₃O
Pto. Ebullición: 166°C
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,2799 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 41°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000420
Núm. CAS: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e57914d51cd97795b56ff0a06e00d4e204f7165&vid=1e57914d51cd97795b56ff0a06e00d4e204f7165&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %