5-Fluoro-1-indanona ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
F0376-1G F0376-5G
TCIAF0376-1GEA 25 EUR
TCIAF0376-1G TCIAF0376-5G
5-Fluoro-1-indanona ≥96.0% (por GC)
5-Fluoro-1-indanona
Formula: C₉H₇FO
MW: 150.15 g/mol
Pto. Ebullición: 114°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041031
Núm. CAS: 700-84-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ff810d3d51ceb8d33e5b691efbd85fa9ad30ab7&vid=4ff810d3d51ceb8d33e5b691efbd85fa9ad30ab7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 37.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity