Cloruro de 2,3,4,5-tetrafluorobenzoilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T1855-25G T1855-5G
TCIAT1855-25GEA 41 EUR
TCIAT1855-25G TCIAT1855-5G
Cloruro de 2,3,4,5-tetrafluorobenzoilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2,3,4,5-tetrafluorobenzoilo
Formula: C₇HClF₄O
Pto. Ebullición: 53 - 54 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 89°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075164
Núm. CAS: 94695-48-4
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9e9fe30f2303d487ba0d5d43b4284d03f97741a&vid=d9e9fe30f2303d487ba0d5d43b4284d03f97741a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %