Ácido 2,3,5-trifluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2385-1G
T2385-5G
TCIAT2385-1GEA
78
EUR
TCIAT2385-1G
TCIAT2385-5G
Ácido 2,3,5-trifluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,3,5-trifluorobenzoico
Formula:
C₇H₃F₃O₂ MW: 176,09 g/mol |
Número MDL:
MFCD00061200 Núm. CAS: 654-87-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |