Ácido (α-α-α-trifluoro-2-tolil)acetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido (2-(trifluorometil)fenil)acético
T1661-1G T1661-25G T1661-5G
TCIAT1661-1GEA 16 EUR
TCIAT1661-1G TCIAT1661-25G TCIAT1661-5G
Ácido (α-α-α-trifluoro-2-tolil)acetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (α-α-α-trifluoro-2-tolil)acetico
Formula: F₃CC₆H₄CH₂COOH
MW: 204,15 g/mol
Pto. Ebullición: 272 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 98…100 °C
Número MDL: MFCD00004327
Núm. CAS: 3038-48-0
EINECS: 221-240-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9457d6b57b71ca7dbf9ae0904dc861c114b5c6ab&vid=9457d6b57b71ca7dbf9ae0904dc861c114b5c6ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity