Ácido 2-(trifluorometil)cinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2608-25G T2608-5G
TCIAT2608-25GEA 154 EUR
TCIAT2608-25G TCIAT2608-5G
Ácido 2-(trifluorometil)cinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-(trifluorometil)cinámico
Formula: C₁₀H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 199 °C
Número MDL: MFCD00004381
Núm. CAS: 2062-25-1
EINECS: 218-168-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc98deab7d932a8e19c20262ad92501c42b8516d&vid=bc98deab7d932a8e19c20262ad92501c42b8516d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 207.0 deg-C