Ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0391-25G
F0391-5G
TCIAF0391-25GEA
153
EUR
TCIAF0391-25G
TCIAF0391-5G
Ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-fluoro-5-nitrobenzoico
Formula:
C₇H₄FNO₄ MW: 185.11 g/mol |
Número MDL:
MFCD00134238 Núm. CAS: 7304-32-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |
Melting point | 137.0 to 141.0 deg-C |