Ácido hexafluoroglutarico ≥97.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Hexafluoro-1,5-pentanedioic acid

H0658-25G H0658-5G
TCIAH0658-25GEA 228 EUR
TCIAH0658-25G TCIAH0658-5G
Ácido hexafluoroglutarico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido hexafluoroglutarico
Formula: C₅H₂F₆O₄
Pto. Ebullición: 134 - 138 °C (3 -rr)
Pto. de fusión: 92…95 °C
Número MDL: MFCD00004172
Núm. CAS: 376-73-8
EINECS: 206-813-9
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23a3150cf39bea9d787694df52cbad3e5b2e6189&vid=23a3150cf39bea9d787694df52cbad3e5b2e6189&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR