2-Fluoro-3-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0733-1G F0733-5G
TCIAF0733-1GEA 28 EUR
TCIAF0733-1G TCIAF0733-5G
2-Fluoro-3-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-3-iodopiridina
Formula: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Pto. Ebullición: 99°C
Número MDL: MFCD03095287
Núm. CAS: 113975-22-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17f36c58d22d8f568e81336746094f2fb9703e97&vid=17f36c58d22d8f568e81336746094f2fb9703e97&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C