Ácido 2-fluoro-5-iodobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0786-1G F0786-5G
TCIAF0786-1GEA 38 EUR
TCIAF0786-1G TCIAF0786-5G
Ácido 2-fluoro-5-iodobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-fluoro-5-iodobenzoico
Formula: C₇H₄FIO₂
Número MDL: MFCD03094517
Núm. CAS: 124700-41-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bba761334d240bb4607c7e94b5eff17d8a26494&vid=4bba761334d240bb4607c7e94b5eff17d8a26494&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C