2-Iodo-4-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0794-25G I0794-5G
TCIAI0794-25GEA 154 EUR
TCIAI0794-25G TCIAI0794-5G
2-Iodo-4-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
2-Iodo-4-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅F₃IN
Número MDL: MFCD02683097
Núm. CAS: 163444-17-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd17f1ffef0be689f1dd6d1893b3b235e6a64736&vid=dd17f1ffef0be689f1dd6d1893b3b235e6a64736&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C