4-Amino-3-fluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Fluoro-4-hydroxyaniline
A2164-1G
A2164-5G
TCIAA2164-1GEA
49
EUR
TCIAA2164-1G
TCIAA2164-5G
4-Amino-3-fluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-3-fluorofenol
Formula:
C₆H₆FNO |
Número MDL:
MFCD00077452 Núm. CAS: 399-95-1 EINECS: 402-230-0 UN: 3077 ADR: 9,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 135.0 to 140.0 deg-C |