Anhídrido pentafluoropropionico ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P0566-25G P0566-5G
TCIAP0566-25GEA 170 EUR
TCIAP0566-25G TCIAP0566-5G
Anhídrido pentafluoropropionico ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Anhídrido pentafluoropropionico
Formula: C₆F₁₀O₃
Pto. Ebullición: 80°C
Densidad: 1,571 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000429
Núm. CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2698a32155d557907197a903dd4d8f66822ed221&vid=2698a32155d557907197a903dd4d8f66822ed221&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Anilin Method) min. 95.0 %