Alcohol 2,3,4,5,6-pentabromobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1457-1G P1457-5G
TCIAP1457-1GEA 24 EUR
TCIAP1457-1G TCIAP1457-5G
Alcohol 2,3,4,5,6-pentabromobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 2,3,4,5,6-pentabromobencílico
Formula: C₇H₃Br₅O
Pto. Ebullición: 395 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 272 °C
Número MDL: MFCD00192377
Núm. CAS: 79415-41-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81b16b0445733c6effd204ec769f77ed6b058b7d&vid=81b16b0445733c6effd204ec769f77ed6b058b7d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %