2-Fluorotioanisol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-2-(metiltio)benceno, Sulfuro de 2-fluorofenilo y metilo
F0565-25G F0565-5G
TCIAF0565-25GEA 247 EUR
TCIAF0565-25G TCIAF0565-5G
2-Fluorotioanisol ≥98.0% (por GC)
2-Fluorotioanisol
Formula: C₇H₇FS
MW: 142,2 g/mol
Pto. Ebullición: 194°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD03093762
Núm. CAS: 655-20-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f586297805c0c6f93d157b44a52f02fc496bd68&vid=0f586297805c0c6f93d157b44a52f02fc496bd68&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %