3,4-Difluorotiofenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4121-25G D4121-5G
TCIAD4121-25GEA 460 EUR
TCIAD4121-25G TCIAD4121-5G
3,4-Difluorotiofenol ≥97.0% (por GC)
3,4-Difluorotiofenol
Formula: C₆H₄F₂S
Pto. Ebullición: 70°C
Número MDL: MFCD03094279
Núm. CAS: 60811-24-7
UN: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb4c47f21cccb839a25998b3c542905b9486c5ef&vid=eb4c47f21cccb839a25998b3c542905b9486c5ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %