2-(Trifluorometil)tiofenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T2519-1G T2519-5G
TCIAT2519-1GEA 39 EUR
TCIAT2519-1G TCIAT2519-5G
2-(Trifluorometil)tiofenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-(Trifluorometil)tiofenol
Formula: C₇H₅F₃S
Pto. Ebullición: 64°C
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00068896
Núm. CAS: 13333-97-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb9132909f6fc0ca0b3121f9e59d59d5e8f110e1&vid=bb9132909f6fc0ca0b3121f9e59d59d5e8f110e1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %