Hidrazina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hidracinio cloruro, Cloruro de hidrazinio
H0174-25G H0174-500G
TCIAH0174-25GEA 16 EUR
TCIAH0174-25G TCIAH0174-500G
Hidrazina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Hidrazina clorhidrato
Formula: H₅ClN₂
MW: 68,51 g/mol
Pto. de fusión: 89…93 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00044368
Núm. CAS: 2644-70-4
EINECS: 220-154-4
UN: 3290
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82b375cf97d909c2b11af609d7f797b84ffb3b0b&vid=82b375cf97d909c2b11af609d7f797b84ffb3b0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency