Fenilhidracinio cloruro ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazinium chloride
P0184-25G
P0184-100G
TCIAP0184-25GEA
17
EUR
TCIAP0184-25G
TCIAP0184-100G
Fenilhidracinio cloruro ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Fenilhidracinio cloruro
Formula:
C₆H₉ClN₂ MW: 144.6 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012924 Núm. CAS: 59-88-1 EINECS: 200-444-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,07293 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 98.5 % |
Solubility in Water | almost transparency |