Hidrazina diclorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de hidrazinio, Hidracinio dicloruro
H0170-25G H0170-500G
TCIAH0170-25GEA 17 EUR
TCIAH0170-25G TCIAH0170-500G
Hidrazina diclorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Hidrazina diclorhidrato
Formula: H₆Cl₂N₂
MW: 104,97 g/mol
Pto. de fusión: 189 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00064543
Núm. CAS: 5341-61-7
EINECS: 226-283-2
UN: 3290
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,04770
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8baf560896824970acc24fcaa21202dfa78f940b&vid=8baf560896824970acc24fcaa21202dfa78f940b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency