Guanidinio tiocianato
Proveedor: G Biosciences
Atención
Sinónimos: Guanidinio sulfocianuro, Guanidinio rodanuro, Guanidinio tiocianato
RC-059 RC-058
RC-059EA 653 EUR
RC-059 RC-058
Guanidinio tiocianato
Tiocianato de guanidinio
Formula: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16 g/mol
Pto. de fusión: 118
Densidad: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013027
Núm. CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1