Guanidinio tiocianato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Guanidinio sulfocianuro, Guanidinio rodanuro, Guanidinio tiocianato
G0230-25G
G0230-500G
TCIAG0230-25GEA
36
EUR
TCIAG0230-25G
TCIAG0230-500G
Guanidinio tiocianato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Tiocianato de guanidinio
Formula:
CH₅N₃·CHNS Pto. de fusión: 118 °C Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013027 Núm. CAS: 593-84-0 EINECS: 209-812-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 118.0 to 122.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...