3-Iodo-o-xileno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-Dimethyl-1-iodobenzene, 1-Iodo-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Dimethyliodobenzene
I0547-25G I0547-5G
TCIAI0547-25GEA 250 EUR
TCIAI0547-25G TCIAI0547-5G
3-Iodo-o-xileno ≥97.0% (por GC)
3-Iodo-o-xileno
Formula: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Pto. Ebullición: 231°C
Densidad: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00041437
Núm. CAS: 31599-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c62e02e6f923045798a01fc31ecd050a0a69407&vid=2c62e02e6f923045798a01fc31ecd050a0a69407&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %