5-Iodo-2-furaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Iodofurfural
I0696-1G I0696-5G
TCIAI0696-1GEA 36 EUR
TCIAI0696-1G TCIAI0696-5G
5-Iodo-2-furaldehído ≥98.0% (por GC)
5-Iodo-2-furaldehído
Formula: C₅H₃IO₂
Número MDL: MFCD00159503
Núm. CAS: 2689-65-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=659cc52d9e26de515ebc0f92eefcbfc794474369&vid=659cc52d9e26de515ebc0f92eefcbfc794474369&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C