N-Iodosuccinimida ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Iodopyrrolidine-2,5-dione
I0074-100G I0074-25G I0074-5G
TCIAI0074-100GEA 267 EUR
TCIAI0074-100G TCIAI0074-25G TCIAI0074-5G
N-Iodosuccinimida ≥99.0% (by titrimetric analysis)
N-Iodosuccinimida
Formula: C₄H₄INO₂
Pto. Ebullición: 356 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 200…202 °C
Densidad: 2,245 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005512
Núm. CAS: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
Índice Merck: 14,05045
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=923865edd3a6e70062397eb97ef14670e830ba95&vid=923865edd3a6e70062397eb97ef14670e830ba95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Acetone almost transparency