Cloruro de 2-iodobenzoilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
I0402-10G I0402-25G
TCIAI0402-10GEA 43 EUR
TCIAI0402-10G TCIAI0402-25G
Cloruro de 2-iodobenzoilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 2-iodobenzoilo
Formula: C₇H₄ClIO
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de fusión: 27…30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001040
Núm. CAS: 609-67-6
EINECS: 210-196-1
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5314e1d29014f27a589d115924f9a44cca18022b&vid=5314e1d29014f27a589d115924f9a44cca18022b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %