Ácido 3-iodopropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Iodopropanoic acid, 3-Iodopropionicacid
I0071-25G I0071-5G I0071-100G
TCIAI0071-25GEA 60 EUR
TCIAI0071-25G TCIAI0071-5G TCIAI0071-100G
Ácido 3-iodopropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-iodopropionico
Formula: C₃H₅IO₂
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 83 °C
Número MDL: MFCD00002765
Núm. CAS: 141-76-4
EINECS: 205-499-0
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f3200d50a1fcb1fdb11ecd3a9b027a0303ff4c3&vid=7f3200d50a1fcb1fdb11ecd3a9b027a0303ff4c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency