N,N-Dietil-m-toluidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Diethylaminotoluene, N,N-Diethyl-3-methylaniline, DMT

D0532-25ML D0532-500ML
TCIAD0532-25MLEA 19 EUR
TCIAD0532-25ML TCIAD0532-500ML
N,N-Dietil-m-toluidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dietil-m-toluidina
Formula: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Pto. Ebullición: 107°C
Densidad: 0,9051 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00035795
Núm. CAS: 91-67-8
EINECS: 202-089-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04b046e6d811ffbcbd810fcde497659b84712cc9&vid=04b046e6d811ffbcbd810fcde497659b84712cc9&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR