Ciclohexildimetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: N-Cyclohexyldimethylamine, Dimethylaminocyclohexane

D0705-25ML D0705-500ML
TCIAD0705-25MLEA 16 EUR
TCIAD0705-25ML TCIAD0705-500ML
Ciclohexildimetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ciclohexildimetilamina
Formula: C₈H₁₇N
MW: 127.23 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de fusión: -60
Pto. de inflamación: 42°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003844
Núm. CAS: 98-94-2
EINECS: 202-715-5
UN: 2264
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feaed84763b375e940f1b4e3e753f3bc4d56544b&vid=feaed84763b375e940f1b4e3e753f3bc4d56544b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR