N,N-Dimetilpiridin-2-amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,N-Dimethylpyridin-2-amine
D1680-25G D1680-500G
TCIAD1680-25GEA 70 EUR
TCIAD1680-25G TCIAD1680-500G
N,N-Dimetilpiridin-2-amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimetilpiridin-2-amina
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 108°C
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 74°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006261
Núm. CAS: 5683-33-0
EINECS: 227-147-5
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a283b089b14ed77f56d57fc2da709353bd78e46b&vid=a283b089b14ed77f56d57fc2da709353bd78e46b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %