Isotiocianato de 1-butilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Butyl isothiocyanate
I0249-25ML I0249-250ML
TCIAI0249-25MLEA 52 EUR
TCIAI0249-25ML TCIAI0249-250ML
Isotiocianato de 1-butilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 1-butilo
Formula: C₅H₉NS
MW: 115.2 g/mol
Pto. Ebullición: 66
Pto. de inflamación: 66°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004824
Núm. CAS: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee87ffefd7bf2a2efa734ad1839838845a1cb2d4&vid=ee87ffefd7bf2a2efa734ad1839838845a1cb2d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %