Isotiocianato de isobutilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methylpropyl isothiocyanate
I0186-25ML
I0186-5ML
TCIAI0186-25MLEA
68
EUR
TCIAI0186-25ML
TCIAI0186-5ML
Isotiocianato de isobutilo ≥97.0% (por GC)
Isotiocianato de isobutilo
Formula:
C₅H₉NS MW: 115.2 g/mol Pto. Ebullición: 164°C Pto. de inflamación: 24°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022062 Núm. CAS: 591-82-2 EINECS: 209-733-2 UN: 1992 ADR: 3 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...