Isotiocianato de fenilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

I0191-25G I0191-500G I0191-100G
TCIAI0191-25GEA 22 EUR
TCIAI0191-25G TCIAI0191-500G TCIAI0191-100G
Isotiocianato de fenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de fenilo
Formula: C₇H₅NS
MW: 135,19 g/mol
Pto. Ebullición: 71°C
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 88°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004798
Núm. CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,07297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d9dfdf55d3b2bb4203c62229d1fbfebb054a7d0&vid=7d9dfdf55d3b2bb4203c62229d1fbfebb054a7d0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR