Isotiocianato de bencilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Benzylisothiocyanate
I0224-25G I0224-5G
TCIAI0224-25GEA 98 EUR
TCIAI0224-25G TCIAI0224-5G
Isotiocianato de bencilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de bencilo
Formula: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Pto. Ebullición: 243°C
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004819
Núm. CAS: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31c01938516088fce995dbee4889481def2c345f&vid=31c01938516088fce995dbee4889481def2c345f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %