Isotiocianato de 1-naftilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
I0190-25G
I0190-5G
TCIAI0190-25GEA
256
EUR
TCIAI0190-25G
TCIAI0190-5G
Isotiocianato de 1-naftilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 1-naftilo
Formula:
C₁₁H₇NS MW: 185.25 g/mol Pto. Ebullición: 100 Pto. de fusión: 59 Densidad: 1.81 |
Número MDL:
MFCD00003882 Núm. CAS: 551-06-4 EINECS: 208-990-8 UN: 2811 ADR: 6.1 Índice Merck: 14,06411 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |
Solubility in hot EtOH | very faint turbidity |