2-Etilhexilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Ethyl-1-hexylamine
E0126-25ML E0126-500ML E0126-100ML
TCIAE0126-25MLEA 16 EUR
TCIAE0126-25ML TCIAE0126-500ML TCIAE0126-100ML
2-Etilhexilamina ≥98.0% (por GC)
2-Etilhexilamina
Formula: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Pto. Ebullición: 168°C
Pto. de fusión: –76 °C
Densidad: 0,7882 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 53°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008148
Núm. CAS: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
UN: 2276
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83b3aa9908b0bc816db05566b0989e82be747f0b&vid=83b3aa9908b0bc816db05566b0989e82be747f0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %