o-Toluidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Toluidina
T0299-25G T0299-500G
TCIAT0299-25GEA 16 EUR
TCIAT0299-25G TCIAT0299-500G
o-Toluidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
o-Toluidina
Formula: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Pto. Ebullición: 201°C
Pto. de fusión: < –15 °C
Densidad: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 86°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007730
Núm. CAS: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,09536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=288ed467b55eff8b79e9f1cf86cb44987ce6df25&vid=288ed467b55eff8b79e9f1cf86cb44987ce6df25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %