2-Metilbencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0942-25ML M0942-5ML
TCIAM0942-25MLEA 111 EUR
TCIAM0942-25ML TCIAM0942-5ML
2-Metilbencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Metilbencilamina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 82°C
Pto. de fusión: < 0 °C
Densidad: 0,9921 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD00008112
Núm. CAS: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c60a5b2f601f418d379e176e027b3ed196a5644a&vid=c60a5b2f601f418d379e176e027b3ed196a5644a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %