2-Aminofluoreno ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0621-25G A0621-5G
TCIAA0621-25GEA 139 EUR
TCIAA0621-25G TCIAA0621-5G
2-Aminofluoreno ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Aminofluoreno
Formula: C₁₃H₁₁N
Pto. Ebullición: 327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 124…127 °C
Densidad: 1,281 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001125
Núm. CAS: 153-78-6
EINECS: 205-817-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d61875f97a9aeb6da411624ea503ae13c98d10b4&vid=d61875f97a9aeb6da411624ea503ae13c98d10b4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 129.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency