4-Aminoindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Indol-4-ylamine, 4-Indolamine, 4-Amino-1H-indole
A2070-1G A2070-5G
TCIAA2070-1GEA 113 EUR
TCIAA2070-1G TCIAA2070-5G
4-Aminoindol ≥98.0% (por GC)
4-Aminoindole
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Pto. de fusión: 108 °C
Número MDL: MFCD01076559
Núm. CAS: 5192-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb13fa88b79f15cb9a1f2dba83a7c6d01b85285c&vid=bb13fa88b79f15cb9a1f2dba83a7c6d01b85285c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C