Purin-2-amina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1111-1G A1111-200MG
TCIAA1111-1GEA 877 EUR
TCIAA1111-1G TCIAA1111-200MG
Purin-2-amina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Purin-2-amina
Formula: C₅H₅N₅
Pto. de fusión: 278°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005566
Núm. CAS: 452-06-2
EINECS: 207-197-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dc7e1488a6cdad45d180bcc6cdaea4e9f8e499c&vid=2dc7e1488a6cdad45d180bcc6cdaea4e9f8e499c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %