2-Amino-3-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Metil-2-piridilamina, 2-Amino-3-picolina
A0400-25G A0400-500G
TCIAA0400-25GEA 16 EUR
TCIAA0400-25G TCIAA0400-500G
2-Amino-3-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Amino-3-metilpiridina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 221,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 29…32 °C
Densidad: 1,073 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006320
Núm. CAS: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02ac60fb48f013b0b66a2d9cd3fbb0e99bf5de31&vid=02ac60fb48f013b0b66a2d9cd3fbb0e99bf5de31&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 30.0 to 33.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity