3-Nitro-o-toluidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Metil-3-nitroanilina, 3-Nitro-2-metilanilina
N0455-25G
N0455-250G
TCIAN0455-25GEA
72
EUR
TCIAN0455-25G
TCIAN0455-250G
3-Nitro-o-toluidina ≥98.0% (por GC)
3-Nitro-o-toluidina
Formula:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 305°C Densidad: 0.33 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007731 Núm. CAS: 603-83-8 EINECS: 210-059-6 UN: 2660 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 88.0 to 91.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |