2-Amino-4-metil-3-nitropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1888-1G
A1888-5G
TCIAA1888-1GEA
16
EUR
TCIAA1888-1G
TCIAA1888-5G
2-Amino-4-metil-3-nitropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-metil-3-nitropiridina
Formula:
C₆H₇N₃O₂ Pto. de fusión: 140 °C |
Número MDL:
MFCD00006315 Núm. CAS: 6635-86-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 136.0 to 140.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...