o-Anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Metoxianilina, 2-Anísidina
A0486-25ML A0486-500ML
TCIAA0486-25MLEA 16 EUR
TCIAA0486-25ML TCIAA0486-500ML
o-Anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
o-Anísidina
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Pto. Ebullición: 225°C
Pto. de fusión: 5
Pto. de inflamación: 111°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007688
Núm. CAS: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
UN: 2431
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,00667
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b13c2594ec56be0a04ee9e9015373cb8e3af5ed&vid=2b13c2594ec56be0a04ee9e9015373cb8e3af5ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %