2-Amino-2-metilpropanol ≥93.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-2-metil-1-propanol
A0333-25ML
A0333-500ML
TCIAA0333-25MLEA
22
EUR
TCIAA0333-25ML
TCIAA0333-500ML
2-Amino-2-metilpropanol ≥93.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-2-metilpropanol
Formula:
(CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH MW: 89.14 g/mol Pto. Ebullición: 165 Pto. de inflamación: 67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008051 Núm. CAS: 124-68-5 EINECS: 204-709-8 Índice Merck: 14,00449 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 93.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 93.0 % |